Learn More
Abnova™ Human XYLB Partial ORF (NP_005099.2, 437 a.a. - 536 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005099.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9942
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16131486
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009942-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16121486
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009942-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene shares 22% sequence identity with Hemophilus influenzae xylulokinase, and even higher identity to other gene products in C.elegans (45%) and yeast (31-35%), which are thought to belong to a family of enzymes that include fucokinase, gluconokinase, glycerokinase and xylulokinase. These proteins play important roles in energy metabolism. [provided by RefSeq]
Sequence: LATGGASHNREILQVLADVFDAPVYVIDTANSACVGSAYRAFHGLAGGTDVPFSEVVKLAPNPRLAATPSPGASQVYEALLPQYAKLEQRILSQTRGPPE
Spezifikation
Spezifikation
NP_005099.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ10343/FLJ12539/FLJ22075
XYLB
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
9942
XYLB (Human) Recombinant Protein (Q01)
LATGGASHNREILQVLADVFDAPVYVIDTANSACVGSAYRAFHGLAGGTDVPFSEVVKLAPNPRLAATPSPGASQVYEALLPQYAKLEQRILSQTRGPPE
RUO
XYLB