Learn More
Abnova™ Human XX-FW88277B6.1 Full-length ORF (NP_001017417.1, 1 a.a. - 189 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16130784
Verfügbar ab: 02-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human XX-FW88277B6.1 Full-length ORF (NP_001017417.1, 1 a.a. - 189 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16130784
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16130784
Marke: Abnova™ H00541466P01.25ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MTDKTEKVAVDPETVFKRPRECDSPSYQKRQRMALLARKQGAGDSLIAGSAMSKAKKLMTGHAIPPSQLDSQIDDFTGFSKDRMMQKPGSNAPVGGNVTSSFSGDDLECRETASSPKSQREINADIKRKLVKELRCVGQKYEKIFEMLEGVQGPTAVRKRFFESIIKEAARCMRRDFVKHLKKKLKRMI
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001017417.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 541466
Molekulargewicht 47.7kDa
Name XX-FW88277B6.1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen MTDKTEKVAVDPETVFKRPRECDSPSYQKRQRMALLARKQGAGDSLIAGSAMSKAKKLMTGHAIPPSQLDSQIDDFTGFSKDRMMQKPGSNAPVGGNVTSSFSGDDLECRETASSPKSQREINADIKRKLVKELRCVGQKYEKIFEMLEGVQGPTAVRKRFFESIIKEAARCMRRDFVKHLKKKLKRMI
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias CT45/CT45-1
Gebräuchliche Bezeichnung XX-FW88277B6.1
Gensymbol XX-FW88277B6.1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Abnova™ Human XX-FW88277B6.1 Full-length ORF (NP_001017417.1, 1 a.a. - 189 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >