Learn More
Abnova™ Human XRCC3 Partial ORF (AAH11725, 31 a.a. - 130 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16127595
Abnova™ Human XRCC3 Partial ORF (AAH11725, 31 a.a. - 130 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16127595
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16127595
Marke: Abnova™ H00007517Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a member of the RecA/Rad51-related protein family that participates in homologous recombination to maintain chromosome stability and repair DNA damage. This gene functionally complements Chinese hamster irs1SF, a repair-deficient mutant that exhibits hypersensitivity to a number of different DNA-damaging agents and is chromosomally unstable. A rare microsatellite polymorphism in this gene is associated with cancer in patients of varying radiosensitivity. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: SGPDLKRLTNLSSPEVWHLLRTASLHLRGSSILTALQLHQQKERFPTQHQRLSLGCPVLDALLRGGLPLDGITELAGRSSAGKTQLALQLCLAVQFPRQH
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH11725
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 7517
Molekulargewicht 36.74kDa
Name XRCC3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen SGPDLKRLTNLSSPEVWHLLRTASLHLRGSSILTALQLHQQKERFPTQHQRLSLGCPVLDALLRGGLPLDGITELAGRSSAGKTQLALQLCLAVQFPRQH
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung XRCC3
Gensymbol XRCC3
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human XRCC3 Partial ORF (AAH11725, 31 a.a. - 130 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >