Learn More
Abnova™ Human WIPI2 Full-length ORF (NP_056425.1, 1 a.a. - 454 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_056425.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 26100
Molekulargewicht 75.8kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16128082
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00026100-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16118082
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00026100-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
WD40 repeat proteins are key components of many essential biologic functions. They regulate the assembly of multiprotein complexes by presenting a beta-propeller platform for simultaneous and reversible protein-protein interactions. Members of the WIPI subfamily of WD40 repeat proteins, such as WIPI2, have a 7-bladed propeller structure and contain a conserved motif for interaction with phospholipids (Proikas-Cezanne et al., 2004 [PubMed 15602573]).[supplied by OMIM]
Sequence: MNLASQSGEAGAGQLLFANFNQDNTEVKGASRAAGLGRRAVVWSLAVGSKSGYKFFSLSSVDKLEQIYECTDTEDVCIVERLFSSSLVAIVSLKAPRKLKVCHFKKGTEICNYSYSNTILAVKLNRQRLIVCLEESLYIHNIRDMKVLHTIRETPPNPAGLCALSINNDNCYLAYPGSATIGEVQVFDTINLRAANMIPAHDSPLAALAFDASGTKLATASEKGTVIRVFSIPEGQKLFEFRRGVKRCVSICSLAFSMDGMFLSASSNTETVHIFKLETVKEKPPEEPTTWTGYFGKVLMASTSYLPSQVTEMFNQGRAFATVRLPFCGHKNICSLATIQKIPRLLVGAADGYLYMYNLDPQEGGECALMKQHRLDGSLETTNEILDSASHDCPLVTQTYGAAAGKGTYVPSSPTRLAYTDDLGAVGGACLEDEASALRLDEDSEHPPMILRTD
Spezifikation
Spezifikation
NP_056425.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
75.8kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MNLASQSGEAGAGQLLFANFNQDNTEVKGASRAAGLGRRAVVWSLAVGSKSGYKFFSLSSVDKLEQIYECTDTEDVCIVERLFSSSLVAIVSLKAPRKLKVCHFKKGTEICNYSYSNTILAVKLNRQRLIVCLEESLYIHNIRDMKVLHTIRETPPNPAGLCALSINNDNCYLAYPGSATIGEVQVFDTINLRAANMIPAHDSPLAALAFDASGTKLATASEKGTVIRVFSIPEGQKLFEFRRGVKRCVSICSLAFSMDGMFLSASSNTETVHIFKLETVKEKPPEEPTTWTGYFGKVLMASTSYLPSQVTEMFNQGRAFATVRLPFCGHKNICSLATIQKIPRLLVGAADGYLYMYNLDPQEGGECALMKQHRLDGSLETTNEILDSASHDCPLVTQTYGAAAGKGTYVPSSPTRLAYTDDLGAVGGACLEDEASALRLDEDSEHPPMILRTD
RUO
WIPI2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
26100
WIPI2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Atg21/CGI-50/DKFZp434J154/DKFZp686P02188/FLJ12979/FLJ14217/FLJ42984/WIPI-2
WIPI2
Recombinant
wheat germ expression system