Learn More
Abnova™ Human WDR75 Full-length ORF (NP_115544.1, 1 a.a. - 830 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00084128-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16125653
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MVEEENIRVVRCGGSELNFRRAVFSADSKYIFCVSGDFVKVYSTVTEECVHILHGHRNLVTGIQLNPNNHLQLYSCSLDGTIKLWDYIDGILIKTFIVGCKLHALFTLAQAEDSVFVIVNKEKPDIFQLVSVKLPKSSSQEVEAKELSFVLDYINQSPKCIAFGNEGVYVAAVREFYLSVYFFKKKTTSRFTLSSSRNKKHAKNNFTCVACHPTEDCIASGHMDGKIRLWRNFYDDKKYTYTCLHWHHDMVMDLAFSVTGTSLLSGGRESVLVEWRDATEKNKEFLPRLGATIEHISVSPAGDLFCTSHSDNKIIIIHRNLEASAVIQGLVKDRSIFTGLMIDPRTKALVLNGKPGHLQFYSLQSDKQLYNLDIIQQEYINDYGLIQIELTKAAFGCFGNWLATVEQRQEKETELELQMKLWMYNKKTQGFILNTKINMPHEDCITALCFCNAEKSEQPTLVTASKDGYFKVWILTDDSDIYKKAVGWTCDFVGSYHKYQATNCCFSEDGSLLAVSFEEIVTIWDSVTWELKCTFCQRAGKIRHLCFGRLTCSKYLLGATENGILCCWNLLSCALEWNAKLNVRVMEPDPNSENIAAISQSSVGSDLFVFKPSEPRPLYIQKGISREKVQWGVFVPRDVPESFTSEAYQWLNRSQFYFLTKSQSLLTFSTKSPEEKLTPTSKQLLAEESLPTTPFYFILGKHRQQQDEKLNETLENELVQLPLTENIPAISELLHTPAHVLPSAAFLCSMFVNSLLLSKETKSAKEIPEDVDMEEEKESEDSDEENDFTEKVQDTSNTGLGEDIIHQLSKSEEKELRKFRKIDYSWIAAL
Spezifikation
Spezifikation
NP_115544.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
120.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp781N1244/FLJ12519
WDR75
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
84128
WDR75 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MVEEENIRVVRCGGSELNFRRAVFSADSKYIFCVSGDFVKVYSTVTEECVHILHGHRNLVTGIQLNPNNHLQLYSCSLDGTIKLWDYIDGILIKTFIVGCKLHALFTLAQAEDSVFVIVNKEKPDIFQLVSVKLPKSSSQEVEAKELSFVLDYINQSPKCIAFGNEGVYVAAVREFYLSVYFFKKKTTSRFTLSSSRNKKHAKNNFTCVACHPTEDCIASGHMDGKIRLWRNFYDDKKYTYTCLHWHHDMVMDLAFSVTGTSLLSGGRESVLVEWRDATEKNKEFLPRLGATIEHISVSPAGDLFCTSHSDNKIIIIHRNLEASAVIQGLVKDRSIFTGLMIDPRTKALVLNGKPGHLQFYSLQSDKQLYNLDIIQQEYINDYGLIQIELTKAAFGCFGNWLATVEQRQEKETELELQMKLWMYNKKTQGFILNTKINMPHEDCITALCFCNAEKSEQPTLVTASKDGYFKVWILTDDSDIYKKAVGWTCDFVGSYHKYQATNCCFSEDGSLLAVSFEEIVTIWDSVTWELKCTFCQRAGKIRHLCFGRLTCSKYLLGATENGILCCWNLLSCALEWNAKLNVRVMEPDPNSENIAAISQSSVGSDLFVFKPSEPRPLYIQKGISREKVQWGVFVPRDVPESFTSEAYQWLNRSQFYFLTKSQSLLTFSTKSPEEKLTPTSKQLLAEESLPTTPFYFILGKHRQQQDEKLNETLENELVQLPLTENIPAISELLHTPAHVLPSAAFLCSMFVNSLLLSKETKSAKEIPEDVDMEEEKESEDSDEENDFTEKVQDTSNTGLGEDIIHQLSKSEEKELRKFRKIDYSWIAAL
RUO
WDR75