Learn More
Abnova™ Human WDR5B Full-length ORF (NP_061942.2, 1 a.a. - 330 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
This intronless gene encodes a protein containing several WD40 repeats. WD repeats are approximately 30- to 40-amino acid domains containing several conserved residues, including a trp-asp at the C-terminal end. The encoded protein may mediate protein-protein interactions. [provided by RefSeq]
Sequence: MATKESRDAKAQLALSSSANQSKEVPENPNYALKCTLVGHTEAVSSVKFSPNGEWLASSSADRLIIIWGAYDGKYEKTLYGHNLEISDVAWSSDSSRLVSASDDKTLKLWDVRSGKCLKTLKGHSNYVFCCNFNPPSNLIISGSFDETVKIWEVKTGKCLKTLSAHSDPVSAVHFNCSGSLIVSGSYDGLCRIWDAASGQCLKTLVDDDNPPVSFVKFSPNGKYILTATLDNTLKLWDYSRGRCLKTYTGHKNEKYCIFANFSVTGGKWIVSGSEDNLVYIWNLQTKEIVQKLQGHTDVVISAACHPTENLIASAALENDKTIKLWMSNH
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_061942.2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 54554 |
Molekulargewicht | 62.7kDa |
Name | WDR5B (Human) Recombinant Protein (P01) |
Reinigungsverfahren | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 10 μg |
Immunogen | MATKESRDAKAQLALSSSANQSKEVPENPNYALKCTLVGHTEAVSSVKFSPNGEWLASSSADRLIIIWGAYDGKYEKTLYGHNLEISDVAWSSDSSRLVSASDDKTLKLWDVRSGKCLKTLKGHSNYVFCCNFNPPSNLIISGSFDETVKIWEVKTGKCLKTLSAHSDPVSAVHFNCSGSLIVSGSYDGLCRIWDAASGQCLKTLVDDDNPPVSFVKFSPNGKYILTATLDNTLKLWDYSRGRCLKTYTGHKNEKYCIFANFSVTGGKWIVSGSEDNLVYIWNLQTKEIVQKLQGHTDVVISAACHPTENLIASAALENDKTIKLWMSNH |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human WDR5B Full-length ORF (NP_061942.2, 1 a.a. - 330 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur