Learn More
Abnova™ Human WDR5B Full-length ORF (NP_061942.2, 1 a.a. - 330 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_061942.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 54554
Molekulargewicht 62.7kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16160643
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00054554-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16150643
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00054554-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This intronless gene encodes a protein containing several WD40 repeats. WD repeats are approximately 30- to 40-amino acid domains containing several conserved residues, including a trp-asp at the C-terminal end. The encoded protein may mediate protein-protein interactions. [provided by RefSeq]
Sequence: MATKESRDAKAQLALSSSANQSKEVPENPNYALKCTLVGHTEAVSSVKFSPNGEWLASSSADRLIIIWGAYDGKYEKTLYGHNLEISDVAWSSDSSRLVSASDDKTLKLWDVRSGKCLKTLKGHSNYVFCCNFNPPSNLIISGSFDETVKIWEVKTGKCLKTLSAHSDPVSAVHFNCSGSLIVSGSYDGLCRIWDAASGQCLKTLVDDDNPPVSFVKFSPNGKYILTATLDNTLKLWDYSRGRCLKTYTGHKNEKYCIFANFSVTGGKWIVSGSEDNLVYIWNLQTKEIVQKLQGHTDVVISAACHPTENLIASAALENDKTIKLWMSNH
Spezifikation
Spezifikation
NP_061942.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
62.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MATKESRDAKAQLALSSSANQSKEVPENPNYALKCTLVGHTEAVSSVKFSPNGEWLASSSADRLIIIWGAYDGKYEKTLYGHNLEISDVAWSSDSSRLVSASDDKTLKLWDVRSGKCLKTLKGHSNYVFCCNFNPPSNLIISGSFDETVKIWEVKTGKCLKTLSAHSDPVSAVHFNCSGSLIVSGSYDGLCRIWDAASGQCLKTLVDDDNPPVSFVKFSPNGKYILTATLDNTLKLWDYSRGRCLKTYTGHKNEKYCIFANFSVTGGKWIVSGSEDNLVYIWNLQTKEIVQKLQGHTDVVISAACHPTENLIASAALENDKTIKLWMSNH
RUO
WDR5B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
54554
WDR5B (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ11287/MGC49879
WDR5B
Recombinant
wheat germ expression system