Learn More
Abnova™ Human WBSCR28 Full-length ORF (NP_872310.1, 1 a.a. - 265 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Beschreibung
Sequence: MEALPPVRSSLLGNLLQVTRLSVLLVQNRDHLYNFLLLKINLFNHWVSGLAQEARGSCNWQAHLPLGAADCPLGQALRAGLALIQVPVWLVLQGPRLMWAGMWGSTKGLGLALLSAWEQLGLSVAIWTDLFLSCLHGLMLVALLLVVVTWRVCQKSHCFRLGRQLSKALQVNCVVRKLLVQLRRLYWWVETMTALTSWHLAYLITWTTCLASHLLQAAFEHTTQLAEAQEVEPQEVSGSSLLPSLSASSDSESGTVLPEQETPRE
Spezifikation
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_872310.1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 135886 |
Molekulargewicht | 55.8kDa |
Name | WBSCR28 (Human) Recombinant Protein (P01) |
Reinigungsverfahren | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
Menge | 10 μg |
Immunogen | MEALPPVRSSLLGNLLQVTRLSVLLVQNRDHLYNFLLLKINLFNHWVSGLAQEARGSCNWQAHLPLGAADCPLGQALRAGLALIQVPVWLVLQGPRLMWAGMWGSTKGLGLALLSAWEQLGLSVAIWTDLFLSCLHGLMLVALLLVVVTWRVCQKSHCFRLGRQLSKALQVNCVVRKLLVQLRRLYWWVETMTALTSWHLAYLITWTTCLASHLLQAAFEHTTQLAEAQEVEPQEVSGSSLLPSLSASSDSESGTVLPEQETPRE |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Human WBSCR28 Full-length ORF (NP_872310.1, 1 a.a. - 265 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur