Learn More
R&D Systems™ Human vWF (NP_000543.2) VersaClone cDNA
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | vWF-A2 |
| Zugriffsnummer | NP_000543.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 7450 |
| Gen-Alias | F8VWF, VWD, VWF von Willebrand factor, vWFA2 |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Human |
| Produktlinie | R&D Systems |
| Menge | 10 μg |