missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human VTN (multimeric) native Protein from human plasma

Artikelnummer. 16028096
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16028096

Marke: Abnova™ P4954.100ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Used for SDS-PAGE

The protein encoded by this gene is a member of the pexin family. It is found in serum and tissues and promotes cell adhesion and spreading, inhibits the membrane-damaging effect of the terminal cytolytic complement pathway, and binds to several serpin serine protease inhibitors. It is a secreted protein and exists in either a single chain form or a clipped, two chain form held together by a disulfide bond. [provided by RefSeq]

Spezifikation

Konzentration 3.4 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung In 0.05M sodium phosphate, 0.1M NaCl, pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 7448
Molekulargewicht 75 monomer
Name VTN (Human) Native Protein
Vorbereitungsmethode Native protein purified from human plasma
Reinigungsverfahren Non-denaturing chromatography
Menge 100 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias V75/VN/VNT
Gebräuchliche Bezeichnung VTN
Gensymbol VTN
Spezies Human
Proteinmarkierung None
Expressionssystem Native protein purified from human plasma
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt