Learn More
Invitrogen™ Humanes VLK, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15309250
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15309250 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15309250 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP0989
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Synthetisches Peptid
VLK Synthetisches Peptid, PEP-0989 von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem VLK überein. PEP-0989 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20875 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 91461
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q504Y2
Gebräuchliche Bezeichnung Humanes VLK
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol PKDCC
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS