Learn More
Abnova™ Human VIL1 Full-length ORF (AAH17303, 1 a.a. - 421 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH17303
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 7429
Molekulargewicht 71.83kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16141832
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00007429-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16131832
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00007429-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of a family of calcium-regulated actin-binding proteins. This protein represents a dominant part of the brush border cytoskeleton which functions in the capping, severing, and bundling of actin filaments. Two mRNAs of 2.7 kb and 3.5 kb have been observed; they result from utilization of alternate poly-adenylation signals present in the terminal exon. [provided by RefSeq]
Sequence: MTKLSAQVKGSLNITTPGLQIWRIEAMQMVPVPSSTFGSFFDGDCYIILAIHKTASSLSYDIHYWIGQDSSLDEQGAAAIYTTQMDDFLKGRAVQHREVQGNESEAFRGYFKQGLVIRKGGVASGMKHVETNSYDVQRLLHVKGKRNVVAGEVEMSWKSFNRGDVFLLDLGKLIIQWNGPESTRMERLRGMTLAKEIRDQERGGRTYVGVVDGENELASPKLMEVMNHVLGKRRELKAAVPDTVVEPALKAALKLYHVSDSEGNLVVREVATRPLTQDLLSHEDCYILDQGGLKIYVWKGKKANEQEKKGAMSHALNFIKAKQYPPSTQVEVQNDGAESAVFQQLFQKWTASNRTSGLGKTHTVGSVGEGQAGAVREPGSRSWARRATWSTTHPPSLTCIFNEDFYAGSGLVLADGDVDKL
Spezifikation
Spezifikation
AAH17303
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
71.83kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MTKLSAQVKGSLNITTPGLQIWRIEAMQMVPVPSSTFGSFFDGDCYIILAIHKTASSLSYDIHYWIGQDSSLDEQGAAAIYTTQMDDFLKGRAVQHREVQGNESEAFRGYFKQGLVIRKGGVASGMKHVETNSYDVQRLLHVKGKRNVVAGEVEMSWKSFNRGDVFLLDLGKLIIQWNGPESTRMERLRGMTLAKEIRDQERGGRTYVGVVDGENELASPKLMEVMNHVLGKRRELKAAVPDTVVEPALKAALKLYHVSDSEGNLVVREVATRPLTQDLLSHEDCYILDQGGLKIYVWKGKKANEQEKKGAMSHALNFIKAKQYPPSTQVEVQNDGAESAVFQQLFQKWTASNRTSGLGKTHTVGSVGEGQAGAVREPGSRSWARRATWSTTHPPSLTCIFNEDFYAGSGLVLADGDVDKL
RUO
VIL1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
7429
VIL1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
D2S1471/VIL
VIL1
Recombinant
wheat germ expression system