missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human VEGFR2/KDR/Flk-1 Alexa Fluor 594-conjugated Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
VEGFR2/KDR/Flk-1 Monoclonal specifically detects VEGFR2/KDR/Flk-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | VEGFR2/KDR/Flk-1 |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 89106R |
| Konjugat | Alexa Fluor 594 |
| Verdünnung | Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells |
| Zusammensetzung | Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. |
| Gen-Zugriffsnummer | P35968 |
| Gen-Alias | CD309, CD309 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, Fetal liver kinase 1, fetal liver kinase-1, Flk1, Flk-1, FLK1tyrosine kinase growth factor receptor, KDR, Kinase insert domain receptor, kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase), KRD1, Ly73, Protein-tyrosine kinase receptor flk-1, soluble VEGFR2, vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGF R2, VEGFR, VEGFR2, VEGFR-2 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?