Learn More
Proteintech™ Humanes VEGFR-1 ELISA-Kit
Artikelnummer. 16811526 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Zielspezies:
Human
Packungsgröße:
96 Tests
Artikelnummer. 16811526
Marke: Proteintech™ KE0011396T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
KE00113 ist ein Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Das VEGFR-1 ELISA-Kit dient zur Erkennung und Quantifizierung von Proteinkonzentrationen von endogenem VEGFR-1.
  • Der Assay erkennt Human VEGFR-1. Ein für VEGFR-1 spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrotiterplatten vorbeschichtet. Das VEGFR-1-Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst. Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer weiterer für VEGFR-1 spezifischer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene VEGFR-1-Protein zu erkennen.
  • Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz. Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
  • Der vaskuläre endotheliale Wachstumsfaktor-Rezeptor-1 (VEGFR-1, FLT-1) ist eine Rezeptor-Tyrosin-Kinase, die zur VEGFR-Familie gehört. VEGF ist ein wichtiger Regulator der physiologischen Angiogenese und wurde auch mit der pathologischen Angiogenese mit Tumoren, intraokularen neovaskulären Erkrankungen und anderen Bedingungen in Verbindung gebracht.
  • Die biologischen Wirkungen von VEGF werden durch VEGFR-1 und VEGFR-2 vermittelt. Beide Rezeptoren haben in der extrazellulären Domäne sieben Immunglobulin-ähnliche Wiederholungen, eine einzelne Transmembranregion und eine Tyrosinkinase-Domäne.
  • VEGFR-1 bindet VEGFA, PIGF und VEGFB und spielt eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung embryonaler Vaskulaturen, der Regulierung der Angiogenese, des Zellüberlebens, der Zellmigration, der Makrophagefunktion, Chemotaxis und Krebszellinvasion. Der lösliche VEGF-Rezeptor-1 (sVEGFR-1, sFlt-1), eine abgeschnittene Version des zellmembranübergreifenden VEGFR-1, kann als Decoy-Rezeptor für VEGFA fungieren.
  • Erhöhte Serum-VEGFR-1-Spiegel wurden bei Frauen mit Präeklampsie gefunden. Überschüssiges plazentales sVEGFR-1 kann bei Präeklampsie zu endothelialer Dysfunktion, Hypertonie und Proteinurie beitragen.
Spezifikation
Zugriffsnummer BC039007
Assay-Bereich 62,5 bis 4000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 7,8 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Human
Gen-ID (Entrez) 2321
Wirtsspezies Human
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 4,5 h
UniProt-ID P17948
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Rat TGF-beta1 ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine