Learn More
R&D Systems™ Human VEGFR2/KDR Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
1 Platte
6 Platten
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Human VEGFR2/KDR Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human VEGFR2/KDR/Flk-1 in cell culture supernates (100 ul), cell lysates (100 ul), serum (20 ul), edta plasma (20 ul), heparin plasma (20 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 78.10 - 5000pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 11.4pg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Zelllysate, Plasma (EDTA, Heparin), Serum |
| Spezifität | Natural and Recombinant Human VEGF R2 |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 3791 |
| Menge | 1 Platte |
| Mehr anzeigen |