Learn More
Gibco™ Human VEGF-B Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
89.25 CHF - 4330.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer P49765
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 7423
Molekulargewicht 38
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17860013
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-20B-100UG
100 μg
868.00 CHF
100 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17810193
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-20B-1MG
1 mg
4330.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17831033
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
100-20B-20UG
20 μg
217.00 CHF
20 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17850653
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-20B-250UG
250 μg
1518.00 CHF
250 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17821333
Unterlagen ansehen
Gibco™
100-20B-500UG
500 μg
2600.00 CHF
500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17881503
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
100-20B-5UG
5 μg
89.25 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vascular endothelial growth factors (VEGFs) are a family of closely related growth factors having a conserved pattern of eight cysteine residues and sharing common VEGF receptors. VEGFs stimulate endothelial cells, induce angiogenesis, promote cell migration, increase vascular permeability, and inhibit apoptosis. VEGFB has structural similarities to VEGF and PIGF and is frequently co-expressed with VEGF. There are two alternatively spliced isoforms of VEGFB: VEGFB 167 and VEGFB 186. VEGFB 167, a highly basic heparin-binding protein, remains with the cell or extracellular matrix whereas, VEGFB 186 is readily secreted. VEGFB stimulates endothelial cell proliferation. VEGFB binds to the tyrosine kinase receptor VEGFR1 (flt1) and does not bind to VEGFR2. Vascular Endothelial Growth Factor B is widely expressed but is most abundant in heart, skeletal muscle, and pancreas. It has been suggested that VEGFB expression in human primary breast cancers is associated with lymph node metastasis. The genes that encode VEGFB have been mapped to chromosome 11q13.
Spezifikation
Spezifikation
P49765
protein with no preservative
38
E. coli
RUO
flt-1/VEGFR1 ligand; vascular endothelial growth factor B; vascular endothelial growth factor B167 precursor; vascular endothelial growth factor B186 precursor; vascular endothelial growth factor-B; Vegfb; VEGF-B; VEGFL; VEGF-related factor; Vrf
Human
Recombinant
Lyophilized
ELISA, Functional Assay, Western Blot
7423
Human VEGF-B
-20°C
<1 EU/μg
VEGFB
Unconjugated
PVSQPDAPGH QRKVVSWIDV YTRATCQPRE VVVPLTVELM GTVAKQLVPS CVTVQRCGGC CPDDGLECVP TGQHQVRMQI LMIRYPSSQL GEMSLEEHSQ CECRPKKKDS AVKPDSPRPL CPRCTQHHQR PDPRTCRCRC RRRSFLRCQG RGLELNPDTC RCRKLRR
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.