Learn More
ACROBiosystems Human VEGF-B Protein, His Tag
auf Anfrage
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003368.1
Molekulargewicht 20.3 kDa
Quelle Human VEGF-B, His Tag (VE6-H5225) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Pro 22 - Ala 207 (Accession # P49765-1).
Immunogen Pro 22 - Ala 207
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15817937
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
VE6-H5225-20UG
20 µg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15827937
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
VE6-H5225-50UG
50 µg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Vascular endothelial growth factor B (VEGFB) is also known as VEGF-related factor (VRF), is a secreted O-glycosylated protein, which belongs to the PDGF/VEGF growth factor family. VEGFB is expressed in all tissues except liver. Highest levels found in heart, skeletal muscle and pancreas. VEGFB is growth factor for endothelial cells. VEGF-B seems to play a role only in the maintenance of newly formed blood vessels during pathological conditions. VEGF-B also plays an important role on several types of neurons. It is important for the protection of neurons in the retina and the cerebral cortex during stroke and of motoneurons during motor neuron diseases such as amyotrophic lateral sclerosis.VEGF-B167 binds heparin and neuropilin-1 whereas the binding to neuropilin-1 of VEGF-B186 is regulated by proteolysis.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 20.3 kDa. The protein migrates as 15 kDa and 30-35 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE).
Spezifikation
Spezifikation
NP_003368.1
Human VEGF-B, His Tag (VE6-H5225) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Pro 22 - Ala 207 (Accession # P49765-1).
-20°C
VEGF-B
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Cytokines and Growth Factors
20.3 kDa
Pro 22 - Ala 207
VRF,VEGFL,VEGFB,VEGF-B
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / µg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE