Learn More
Abnova™ Human VCAM1 Partial ORF (NP_001069.1, 25 a.a. - 123 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16127405
Verfügbar ab: 29-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human VCAM1 Partial ORF (NP_001069.1, 25 a.a. - 123 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16127405
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16127405
Marke: Abnova™ H00007412Q01.25ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene is a member of the Ig superfamily and encodes a cell surface sialoglycoprotein expressed by cytokine-activated endothelium. This type I membrane protein mediates leukocyte-endothelial cell adhesion and signal transduction, and may play a role in the development of artherosclerosis and rheumatoid arthritis. Two alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been described for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: FKIETTPESRYLAQIGDSVSLTCSTTGCESPFFSWRTQIDSPLNGKVTNEGTTSTLTMNPVSFGNEHSYLCTATCESRKLEKGIQVEIYSFPKDPEIHL
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001069.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 7412
Molekulargewicht 36.41kDa
Name VCAM1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen FKIETTPESRYLAQIGDSVSLTCSTTGCESPFFSWRTQIDSPLNGKVTNEGTTSTLTMNPVSFGNEHSYLCTATCESRKLEKGIQVEIYSFPKDPEIHL
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias CD106/DKFZp779G2333/INCAM-100/MGC99561
Gebräuchliche Bezeichnung VCAM1
Gensymbol VCAM1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human VCAM1 Partial ORF (NP_001069.1, 25 a.a. - 123 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >