Learn More
Invitrogen™ Humanes VASH1, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Beschreibung
VASH1 Synthetisches Peptid, PEP-1262, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 19 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem VASH-1 überein. PEP-1262 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-21148 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 22846 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | Q7L8A9 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Humanes VASH1 |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |