Learn More
Abnova™ Human USP46 Partial ORF (NP_073743.2, 257 a.a. - 365 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16129756
Abnova™ Human USP46 Partial ORF (NP_073743.2, 257 a.a. - 365 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16129756
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16129756
Marke: Abnova™ H00064854Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Modification of cellular proteins by ubiquitin is an essential regulatory mechanism controlled by the coordinated action of multiple ubiquitin-conjugating and deubiquitinating enzymes. USP46 belongs to a large family of cysteine proteases that function as deubiquitinating enzymes (Quesada et al., 2004 [PubMed 14715245]).[supplied by OMIM]
Sequence: RFKYMEQLHRYTKLSYRVVFPLELRLFNTSSDAVNLDRMYDLVAVVVHCGSGPNRGHYITIVKSHGFWLLFDDDIVEKIDAQAIEEFYGLTSDISKNSESGYILFYQSR
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_073743.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 64854
Molekulargewicht 37.73kDa
Name USP46 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen RFKYMEQLHRYTKLSYRVVFPLELRLFNTSSDAVNLDRMYDLVAVVVHCGSGPNRGHYITIVKSHGFWLLFDDDIVEKIDAQAIEEFYGLTSDISKNSESGYILFYQSR
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FLJ11850/FLJ12552/FLJ14283/FLJ39393
Gebräuchliche Bezeichnung USP46
Gensymbol USP46
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human USP46 Partial ORF (NP_073743.2, 257 a.a. - 365 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >