missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human UNKL Partial ORF (NP_075564, 130 a.a. - 229 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Artikelnummer. 16129696
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Sequence: KQLQEELEGLGVASTLPGLRGCGDIGTIPLPKLHSLQSQLRLDLEAVDGVIFQLRAKQCVACRERAHGAVLRPCQHHILCEPCAATAPECPYCKGQPLQW

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_075564
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 64718
Molekulargewicht 36.74kDa
Name UNKL (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen KQLQEELEGLGVASTLPGLRGCGDIGTIPLPKLHSLQSQLRLDLEAVDGVIFQLRAKQCVACRERAHGAVLRPCQHHILCEPCAATAPECPYCKGQPLQW
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias C16orf28/FLJ12623/FLJ23360/KIAA0734/MGC5179/ZC3H5L/ZC3HDC5L
Gebräuchliche Bezeichnung UNKL
Gensymbol UNKL
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Abnova™ Human UNKL Partial ORF (NP_075564, 130 a.a. - 229 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt