missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human UNC5C Partial ORF (AAH41156, 498 a.a. - 597 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

361.00 CHF - 547.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer AAH41156
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 8633
Molekulargewicht 36.41kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16128925
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008633-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16118925
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008633-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

This gene product belongs to the UNC-5 family of netrin receptors. Netrins are secreted proteins that direct axon extension and cell migration during neural development. They are bifunctional proteins that act as attractants for some cell types and as repellents for others, and these opposite actions are thought to be mediated by two classes of receptors. The UNC-5 family of receptors mediate the repellent response to netrin; they are transmembrane proteins containing 2 immunoglobulin (Ig)-like domains and 2 type I thrombospondin motifs in the extracellular region. [provided by RefSeq]

Sequence: IKVYNTSGAVTPQDDLSEFTSKLSPQMTQSLLENEALSLKNQSLARQTDPSCTAFGSFNSLGGHLIVPNSGVSLLIPAGAIPQGRVYEMYVTVHRKETMR
Spezifikation

Spezifikation

AAH41156
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.41kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
UNC5H3
UNC5C
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8633
UNC5C (Human) Recombinant Protein (Q01)
IKVYNTSGAVTPQDDLSEFTSKLSPQMTQSLLENEALSLKNQSLARQTDPSCTAFGSFNSLGGHLIVPNSGVSLLIPAGAIPQGRVYEMYVTVHRKETMR
RUO
UNC5C
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications