Learn More
Abnova™ Human ULK2 Partial ORF (AAH34988, 743 a.a. - 843 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH34988
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9706
Molekulargewicht 36.52kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16141196
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009706-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16131196
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009706-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein that is similar to a serine/threonine kinase in C. elegans which is involved in axonal elongation. The structure of this protein is similar to the C. elegans protein in that both proteins have an N-terminal kinase domain, a central proline/serine rich (PS) domain, and a C-terminal (C) domain. The gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: FLRTRTTSVGPSNSGGSLCAMSGRVCVGSPPGPGFGSSPPGAEAAPSLRYVPYGASPPSLEGLITFEAPELPEETLMEREHTDTLRHLNVMLMFTECVLDL
Spezifikation
Spezifikation
AAH34988
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA0623/Unc51.2
ULK2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9706
ULK2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
FLRTRTTSVGPSNSGGSLCAMSGRVCVGSPPGPGFGSSPPGAEAAPSLRYVPYGASPPSLEGLITFEAPELPEETLMEREHTDTLRHLNVMLMFTECVLDL
RUO
ULK2