missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human ULBP-2/5/6 Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18754877
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18754877 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18754877 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. FAB1298G100UG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ULBP-2/5/6 Monoclonal specifically detects ULBP-2/5/6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ULBP-2/5/6
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 165903
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Alexa Fluor 488
Verdünnung Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Zusammensetzung Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q9BZM5
Gen-Alias ALCAN-alpha, N2DL2, NKG2DL2, RAET1G, RAET1H, RAET1L, UL16 binding protein 2, ULBP2, ULBP5, ULBP6
Wirtsspezies Mouse
Immunogen BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human ULBP-2 Accession # Q9BZM5
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80328
Testspezifität Detects human ULBP-2 and human RAET1L/ULBP-6 in direct ELISA and stains cells transfected with human ULBP-2, human ULBP-5 or human RAET1L/ULBP-6 in flow cytometry. In direct ELISA, 11% cross-reactivity with recombinant human ULBP5 is observed. It does not stain cells transfected with human ULBP-1 or human ULBP-3 in flow cytometry.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only (RUO)

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.