Learn More
Abnova™ Human UGP2 Full-length ORF (NP_006750.3, 1 a.a. - 508 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006750.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 7360
Molekulargewicht 83.3kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16131742
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00007360-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16121742
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00007360-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The enzyme encoded by this gene is an important intermediary in mammalian carbohydrate interconversions. It transfers a glucose moiety from glucose-1-phosphate to MgUTP and forms UDP-glucose and MgPPi. In liver and muscle tissue, UDP-glucose is a direct precursor of glycogen; in lactating mammary gland it is converted to UDP-galactose which is then converted to lactose. The eukaryotic enzyme has no significant sequence similarity to the prokaryotic enzyme. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MSRFVQDLSKAMSQDGASQFQEVIRQELELSVKKELEKILTTASSHEFEHTKKDLDGFRKLFHRFLQEKGPSVDWGKIQRPPEDSIQPYEKIKARGLPDNISSVLNKLVVVKLNGGLGTSMGCKGPKSLIGVRNENTFLDLTVQQIEHLNKTYNTDVPLVLMNSFNTDEDTKKILQKYNHCRVKIYTFNQSRYPRINKESLLPVAKDVSYSGENTEAWYPPGHGDIYASFYNSGLLDTFIGEGKEYIFVSNIDNLGATVDLYILNHLMNPPNGKRCEFVMEVTNKTRADVKGGTLTQYEGKLRLVEIAQVPKAHVDEFKSVSKFKIFNTNNLWISLAAVKRLQEQNAIDMEIIVNAKTLDGGLNVIQLETAVGAAIKSFENSLGINVPRSRFLPVKTTSDLLLVMSNLYSLNAGSLTMSEKREFPTVPLVKLGSSFTKVQDYLRRFESIPDMLELDHLTVSGDVTFGKNVSLKGTVIIIANHGDRIDIPPGAVLENKIVSGNLRILDH
Spezifikation
Spezifikation
NP_006750.3
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
83.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MSRFVQDLSKAMSQDGASQFQEVIRQELELSVKKELEKILTTASSHEFEHTKKDLDGFRKLFHRFLQEKGPSVDWGKIQRPPEDSIQPYEKIKARGLPDNISSVLNKLVVVKLNGGLGTSMGCKGPKSLIGVRNENTFLDLTVQQIEHLNKTYNTDVPLVLMNSFNTDEDTKKILQKYNHCRVKIYTFNQSRYPRINKESLLPVAKDVSYSGENTEAWYPPGHGDIYASFYNSGLLDTFIGEGKEYIFVSNIDNLGATVDLYILNHLMNPPNGKRCEFVMEVTNKTRADVKGGTLTQYEGKLRLVEIAQVPKAHVDEFKSVSKFKIFNTNNLWISLAAVKRLQEQNAIDMEIIVNAKTLDGGLNVIQLETAVGAAIKSFENSLGINVPRSRFLPVKTTSDLLLVMSNLYSLNAGSLTMSEKREFPTVPLVKLGSSFTKVQDYLRRFESIPDMLELDHLTVSGDVTFGKNVSLKGTVIIIANHGDRIDIPPGAVLENKIVSGNLRILDH
RUO
UGP2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
7360
UGP2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
UDPG/UDPGP2/UGPP2/pHC379
UGP2
Recombinant
wheat germ expression system