Learn More
Abnova™ Human UGP2 Full-length ORF (NP_006750.3, 1 a.a. - 508 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16131742
Verfügbar ab: 03-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human UGP2 Full-length ORF (NP_006750.3, 1 a.a. - 508 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16131742
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16131742
Marke: Abnova™ H00007360P01.25ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The enzyme encoded by this gene is an important intermediary in mammalian carbohydrate interconversions. It transfers a glucose moiety from glucose-1-phosphate to MgUTP and forms UDP-glucose and MgPPi. In liver and muscle tissue, UDP-glucose is a direct precursor of glycogen; in lactating mammary gland it is converted to UDP-galactose which is then converted to lactose. The eukaryotic enzyme has no significant sequence similarity to the prokaryotic enzyme. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MSRFVQDLSKAMSQDGASQFQEVIRQELELSVKKELEKILTTASSHEFEHTKKDLDGFRKLFHRFLQEKGPSVDWGKIQRPPEDSIQPYEKIKARGLPDNISSVLNKLVVVKLNGGLGTSMGCKGPKSLIGVRNENTFLDLTVQQIEHLNKTYNTDVPLVLMNSFNTDEDTKKILQKYNHCRVKIYTFNQSRYPRINKESLLPVAKDVSYSGENTEAWYPPGHGDIYASFYNSGLLDTFIGEGKEYIFVSNIDNLGATVDLYILNHLMNPPNGKRCEFVMEVTNKTRADVKGGTLTQYEGKLRLVEIAQVPKAHVDEFKSVSKFKIFNTNNLWISLAAVKRLQEQNAIDMEIIVNAKTLDGGLNVIQLETAVGAAIKSFENSLGINVPRSRFLPVKTTSDLLLVMSNLYSLNAGSLTMSEKREFPTVPLVKLGSSFTKVQDYLRRFESIPDMLELDHLTVSGDVTFGKNVSLKGTVIIIANHGDRIDIPPGAVLENKIVSGNLRILDH
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006750.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 7360
Molekulargewicht 83.3kDa
Name UGP2 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen MSRFVQDLSKAMSQDGASQFQEVIRQELELSVKKELEKILTTASSHEFEHTKKDLDGFRKLFHRFLQEKGPSVDWGKIQRPPEDSIQPYEKIKARGLPDNISSVLNKLVVVKLNGGLGTSMGCKGPKSLIGVRNENTFLDLTVQQIEHLNKTYNTDVPLVLMNSFNTDEDTKKILQKYNHCRVKIYTFNQSRYPRINKESLLPVAKDVSYSGENTEAWYPPGHGDIYASFYNSGLLDTFIGEGKEYIFVSNIDNLGATVDLYILNHLMNPPNGKRCEFVMEVTNKTRADVKGGTLTQYEGKLRLVEIAQVPKAHVDEFKSVSKFKIFNTNNLWISLAAVKRLQEQNAIDMEIIVNAKTLDGGLNVIQLETAVGAAIKSFENSLGINVPRSRFLPVKTTSDLLLVMSNLYSLNAGSLTMSEKREFPTVPLVKLGSSFTKVQDYLRRFESIPDMLELDHLTVSGDVTFGKNVSLKGTVIIIANHGDRIDIPPGAVLENKIVSGNLRILDH
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias UDPG/UDPGP2/UGPP2/pHC379
Gebräuchliche Bezeichnung UGP2
Gensymbol UGP2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human UGP2 Full-length ORF (NP_006750.3, 1 a.a. - 508 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >