Learn More
Abnova™ Human UFM1 Full-length ORF (NP_057701.1, 1 a.a. - 85 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16130163
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human UFM1 Full-length ORF (NP_057701.1, 1 a.a. - 85 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16130163
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16130163
Marke: Abnova™ H00051569P01.10ug
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
UFM1 is a ubiquitin-like protein that is conjugated to target proteins by E1-like activating enzyme UBA5 (UBE1DC1; MIM 610552) and E2-like conjugating enzyme UFC1 (MIM 610554) in a manner analogous to ubiquitylation (see UBE2M; MIM 603173) (Komatsu et al., 2004 [PubMed 15071506]).[supplied by OMIM]
Sequence: MSKVSFKITLTSDPRLPYKVLSVPESTPFTAVLKFAAEEFKVPAATSAIITNDGIGINPAQTAGNVFLKHGSELRIIPRDRVGSC
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_057701.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 51569
Molekulargewicht 35.5kDa
Name UFM1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen MSKVSFKITLTSDPRLPYKVLSVPESTPFTAVLKFAAEEFKVPAATSAIITNDGIGINPAQTAGNVFLKHGSELRIIPRDRVGSC
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias BM-002/C13orf20/bA131P10.1
Gebräuchliche Bezeichnung UFM1
Gensymbol UFM1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human UFM1 Full-length ORF (NP_057701.1, 1 a.a. - 85 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >