Learn More
Abnova™ Human UFM1 Full-length ORF (NP_057701.1, 1 a.a. - 85 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_057701.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 51569
Molekulargewicht 35.5kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16140163
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00051569-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16130163
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00051569-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
UFM1 is a ubiquitin-like protein that is conjugated to target proteins by E1-like activating enzyme UBA5 (UBE1DC1; MIM 610552) and E2-like conjugating enzyme UFC1 (MIM 610554) in a manner analogous to ubiquitylation (see UBE2M; MIM 603173) (Komatsu et al., 2004 [PubMed 15071506]).[supplied by OMIM]
Sequence: MSKVSFKITLTSDPRLPYKVLSVPESTPFTAVLKFAAEEFKVPAATSAIITNDGIGINPAQTAGNVFLKHGSELRIIPRDRVGSC
Spezifikation
Spezifikation
NP_057701.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MSKVSFKITLTSDPRLPYKVLSVPESTPFTAVLKFAAEEFKVPAATSAIITNDGIGINPAQTAGNVFLKHGSELRIIPRDRVGSC
RUO
UFM1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
51569
UFM1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BM-002/C13orf20/bA131P10.1
UFM1
Recombinant
wheat germ expression system