Learn More
Abnova™ Human UEV3 Partial ORF (NP_060784.2, 281 a.a. - 379 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16128056
Abnova™ Human UEV3 Partial ORF (NP_060784.2, 281 a.a. - 379 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16128056
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16128056
Marke: Abnova™ H00055293Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: GHYSQHSVLLVASQPVEIMTYVTWKLSTFPANRVIGIGCNLDSQRLQYIITNVLKAQTSGKEVWVIGEQGEDKVLTWSGQEEVVSHTSQVQLSNRDIMI
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_060784.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 55293
Molekulargewicht 36.63kDa
Name UEV3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen GHYSQHSVLLVASQPVEIMTYVTWKLSTFPANRVIGIGCNLDSQRLQYIITNVLKAQTSGKEVWVIGEQGEDKVLTWSGQEEVVSHTSQVQLSNRDIMI
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias ATTP/FLJ11068/UEV3
Gebräuchliche Bezeichnung UEVLD
Gensymbol UEVLD
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human UEV3 Partial ORF (NP_060784.2, 281 a.a. - 379 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >