Learn More
Proteintech Human-UCH-L1-ELISA-Kit
Artikelnummer. 17224876 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Gen-ID (Entrez):
7345
Packungsgröße:
96 Reaktionen
Artikelnummer. 17224876
Marke: Proteintech KE0021196T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ubiquitin C-terminale Hydrolase 1 (UCHL1), früher als PGP9.5 bezeichnet, findet sich vor allem in Neuronen und neuroendokrinen Zellen mit einer sehr hohen Konzentration von Dendriten und Perikarya.
UCHL1 ist ein kürzlich anerkannter Biomarker für neuronale Verletzungen. UCHL1 konnte in CSF und Serum mit einer Halbwertszeit von 7-9 Stunden nach schwerem Schädel-Hirn-Trauma nachgewiesen werden. Erhöhte Plasmakonzentrationen von UCHL1 spiegeln daher eine erhöhte Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke und die Zerstörung von Neuronen wider.
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 7345
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96RXN Human UCH-L1 ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine