Learn More
Abnova™ Human UBASH3A Full-length ORF (AAH28138.1, 1 a.a. - 451 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00053347-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16130393
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MAAGETQLYAKVSNKLKGRSSPSLLEPLLAMGFPVHTALKALAATGRKTAEEALAWLHDHCNDPSLDDPIPQEYALFLCPTGPLLEKLQEFWRESKRQCAKNRAHEVFPHVTLCDFFTCEDQKVECLYEALKRAGDRLLGSFPTAVPLALHSSISYLGFFVSGSPADVIREFAMTFATEASLLADCSVKPCTKQLHLTLAHKFYPHHQRTLEQLARAIPLGHSCQWTAALYSRDMRFVHYQTLRALFQYKPQNVDELTLSPGDYIFVDPTQQDEASEGWVIGISQRTGCRGFLPENYTDRASESDTWVKHRMYTFSLATDLNSRKDGEASSRCSGEFLPQTARSLSSLQALQATVARKSVLVVRHGERVDQIFGKAWLQQCSTPDGNYYRPDLNFPCSLPRRSRGIKDFENDPPLSSCGIFQSRIAGMFEDCLVGKVTITATLIMASRHPA
Spezifikation
Spezifikation
AAH28138.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
76.8kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CLIP4/STS-2/TULA
UBASH3A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
53347
UBASH3A (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAAGETQLYAKVSNKLKGRSSPSLLEPLLAMGFPVHTALKALAATGRKTAEEALAWLHDHCNDPSLDDPIPQEYALFLCPTGPLLEKLQEFWRESKRQCAKNRAHEVFPHVTLCDFFTCEDQKVECLYEALKRAGDRLLGSFPTAVPLALHSSISYLGFFVSGSPADVIREFAMTFATEASLLADCSVKPCTKQLHLTLAHKFYPHHQRTLEQLARAIPLGHSCQWTAALYSRDMRFVHYQTLRALFQYKPQNVDELTLSPGDYIFVDPTQQDEASEGWVIGISQRTGCRGFLPENYTDRASESDTWVKHRMYTFSLATDLNSRKDGEASSRCSGEFLPQTARSLSSLQALQATVARKSVLVVRHGERVDQIFGKAWLQQCSTPDGNYYRPDLNFPCSLPRRSRGIKDFENDPPLSSCGIFQSRIAGMFEDCLVGKVTITATLIMASRHPA
RUO
UBASH3A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • UBASH3A (Human) Recombinant Protein (P01)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P404-In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: tris-HCl, reduced glutathione