Learn More
Abnova™ Human UAP1 Partial ORF (NP_003106, 406 a.a. - 504 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16125755
Abnova™ Human UAP1 Partial ORF (NP_003106, 406 a.a. - 504 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16125755
10 µg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16125755
Marke: Abnova™ H00006675Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: LKNADSQNGKDNPTTARHALMSLHHCWVLNAGGHFIDENGSRLPAIPRLKDANDVPIQCEISPLISYAGEGLESYVADKEFHAPLIIDENGVHELVKNG
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003106
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6675
Molekulargewicht 36.63kDa
Name UAP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 µg
Immunogen LKNADSQNGKDNPTTARHALMSLHHCWVLNAGGHFIDENGSRLPAIPRLKDANDVPIQCEISPLISYAGEGLESYVADKEFHAPLIIDENGVHELVKNG
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias AGX1/AgX/SPAG2
Gebräuchliche Bezeichnung UAP1
Gensymbol UAP1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human UAP1 Partial ORF (NP_003106, 406 a.a. - 504 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >