Learn More
Invitrogen™ Humanes TYK2, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15205469
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15205469 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15205469 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP1539
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Synthetisches Peptid
TYK2 Synthetisches Peptid, PEP-1539, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 17 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem TYK2 überein. PEP-1539 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 34497 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 7297
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer P29597
Gebräuchliche Bezeichnung Human TYK2
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol TYK2
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS