missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human TWIST2 Partial ORF (AAH33168.1, 1 a.a. - 60 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

361.00 CHF - 547.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer AAH33168.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 117581
Molekulargewicht 32.23kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16141577
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00117581-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16131577
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00117581-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors have been implicated in cell lineage determination and differentiation. The protein encoded by this gene is a bHLH transcription factor and shares similarity with another bHLH transcription factor, Twist. It is thought that during osteoblast development this protein may inhibit osteoblast maturation and maintain cells in a preosteoblast phenotype. [provided by RefSeq]

Sequence: MEEGSSSPVSPVDSLGTSEEELERQPKRFGRKRRYSKKSSEDGSPTPGKRGKKGSPSAQS
Spezifikation

Spezifikation

AAH33168.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.23kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DERMO1/MGC117334/bHLHa39
TWIST2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
117581
TWIST2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MEEGSSSPVSPVDSLGTSEEELERQPKRFGRKRRYSKKSSEDGSPTPGKRGKKGSPSAQS
RUO
TWIST2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications