Learn More
Abnova™ Human TTF1 Partial ORF (NP_031370.2, 1 a.a. - 99 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16127055
Abnova™ Human TTF1 Partial ORF (NP_031370.2, 1 a.a. - 99 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16127055
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16127055
Marke: Abnova™ H00007270Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MEGESSRFEIHTPVSDKKKKKCSIHKERPQKHSHEIFRDSSLVNEQSQITRRKKRKKDFQHLISSPLKKSRICDETANATSTLKKRKKRRYSALEVDEE
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_031370.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 7270
Molekulargewicht 36.63kDa
Name TTF1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen MEGESSRFEIHTPVSDKKKKKCSIHKERPQKHSHEIFRDSSLVNEQSQITRRKKRKKDFQHLISSPLKKSRICDETANATSTLKKRKKRRYSALEVDEE
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gebräuchliche Bezeichnung TTF1
Gensymbol TTF1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human TTF1 Partial ORF (NP_031370.2, 1 a.a. - 99 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >