Learn More
Human TSSK3 (TSSK-3) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143709 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32143709 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2634001Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human TSSK3 (TSSK-3) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: TSSK3 (TSSK-3) knockout HeLa