missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human TSLP DuoSet ELISA

Artikelnummer. 30001744
Click to view available options
Format:
15 96-Well-Platten
5 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Set
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30001744

Marke: R&D Systems™ DY139805

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human TSLP DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Human TSLP DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human TSLP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp ELISA Kit
Menge 1 Kit
Spezies Human
Konjugat Biotin
Assay-Bereich 31.20 to 2000 pg/mL
Kreuzreaktivität <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Format 5 96-Well-Platten
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt