Learn More
Abnova™ Human TSEN2 Partial ORF (NP_079541, 366 a.a. - 465 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16130337
Abnova™ Human TSEN2 Partial ORF (NP_079541, 366 a.a. - 465 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16130337
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16130337
Marke: Abnova™ H00080746Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes one of the subunits of the tRNA splicing endonuclease. This endonuclease catalyzes the first step in RNA splicing which is the removal of introns. Mutations in this gene have been associated with pontocerebellar hypoplasia type 2. A pseudogene has been identified on chromosome 4. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene
Sequence: LLLYRKGPPFYHASYSVIIELVDDHFEGSLRRPLSWKSLAALSRVSVNVSKELMLCYLIKPSTMTDKEMESPECMKRIKVQEVILSRWVSSRERSDQDDL
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_079541
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 80746
Molekulargewicht 36.74kDa
Name TSEN2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen LLLYRKGPPFYHASYSVIIELVDDHFEGSLRRPLSWKSLAALSRVSVNVSKELMLCYLIKPSTMTDKEMESPECMKRIKVQEVILSRWVSSRERSDQDDL
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias MGC2776/MGC4440/PCH2B/SEN2/SEN2L
Gebräuchliche Bezeichnung TSEN2
Gensymbol TSEN2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human TSEN2 Partial ORF (NP_079541, 366 a.a. - 465 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >