missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human TSEN2 Partial ORF (NP_079541, 366 a.a. - 465 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

361.00 CHF - 547.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_079541
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 80746
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16130337
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00080746-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16140337
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00080746-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes one of the subunits of the tRNA splicing endonuclease. This endonuclease catalyzes the first step in RNA splicing which is the removal of introns. Mutations in this gene have been associated with pontocerebellar hypoplasia type 2. A pseudogene has been identified on chromosome 4. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene

Sequence: LLLYRKGPPFYHASYSVIIELVDDHFEGSLRRPLSWKSLAALSRVSVNVSKELMLCYLIKPSTMTDKEMESPECMKRIKVQEVILSRWVSSRERSDQDDL
Spezifikation

Spezifikation

NP_079541
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC2776/MGC4440/PCH2B/SEN2/SEN2L
TSEN2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
80746
TSEN2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LLLYRKGPPFYHASYSVIIELVDDHFEGSLRRPLSWKSLAALSRVSVNVSKELMLCYLIKPSTMTDKEMESPECMKRIKVQEVILSRWVSSRERSDQDDL
RUO
TSEN2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications