Learn More
Abnova™ Human TRUB1 Full-length ORF (NP_631908.1, 1 a.a. - 349 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_631908.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 142940
Molekulargewicht 63.7kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16138293
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00142940-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16128293
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00142940-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Pseudouridine is an abundant component of rRNAs and tRNAs and is enzymatically generated by isomerization of uridine by pseudouridine synthase (Zucchini et al., 2003 [PubMed 12736709]).[supplied by OMIM]
Sequence: MAASEAAVVSSPSLKTDTSPVLETAGTVAAMAATPSARAAAAVVAAAARTGSEARVSKAALATKLLSLSGVFAVHKPKGPTSAELLNRLKEKLLAEAGMPSPEWTKRKKQTLKIGHGGTLDSAARGVLVVGIGSGTKMLTSMLSGSKRYTAIGELGKATDTLDSTGRVTEEKPYDKITQEDIEGILQKFTGNIMQVPPLYSALKKDGQRLSTLMKRGEVVEAKPARPVTVYSISLQKFQPPFFTLDVECGGGFYIRSLVSDIGKELSSCANVLELTRTKQGPFTLEEHALPEDKWTIDDIAQSLEHCSSLFPAELALKKSKPESNEQVLSCEYITLNEPKREDDVIKTC
Spezifikation
Spezifikation
NP_631908.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
63.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAASEAAVVSSPSLKTDTSPVLETAGTVAAMAATPSARAAAAVVAAAARTGSEARVSKAALATKLLSLSGVFAVHKPKGPTSAELLNRLKEKLLAEAGMPSPEWTKRKKQTLKIGHGGTLDSAARGVLVVGIGSGTKMLTSMLSGSKRYTAIGELGKATDTLDSTGRVTEEKPYDKITQEDIEGILQKFTGNIMQVPPLYSALKKDGQRLSTLMKRGEVVEAKPARPVTVYSISLQKFQPPFFTLDVECGGGFYIRSLVSDIGKELSSCANVLELTRTKQGPFTLEEHALPEDKWTIDDIAQSLEHCSSLFPAELALKKSKPESNEQVLSCEYITLNEPKREDDVIKTC
RUO
TRUB1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
142940
TRUB1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PUS4
TRUB1
Recombinant
wheat germ expression system