Learn More
Abnova™ Human TRIP12 Partial ORF (NP_004229, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00009320-Q01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16140366
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MSNRPNNNPGGSLRRSQRNTAGAQPQDDSIGGRSCSSSSAVIVPQPEDPDRANTSERQKTGQVPKKDNSRGVKRSASPDYNRTNSPSSAKKPKALQHTESPSETNKPHSK
Spezifikation
Spezifikation
NP_004229
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSNRPNNNPGGSLRRSQRNTAGAQPQDDSIGGRSCSSSSAVIVPQPEDPDRANTSERQKTGQVPKKDNSRGVKRSASPDYNRTNSPSSAKKPKALQHTESPSETNKPHSK
RUO
TRIP12
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9320
TRIP12 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA0045/MGC138849/MGC138850
TRIP12
Recombinant
wheat germ expression system