Learn More
Abnova™ Human TRIM54 Partial ORF (NP_115935, 186 a.a. - 254 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_115935
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 57159
Molekulargewicht 33.33kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16142563
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00057159-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16132563
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00057159-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene contains a RING finger motif and is highly similar to the ring finger proteins RNF28/MURF1 and RNF29/MURF2. In vitro studies demonstrated that this protein, RNF28, and RNF29 form heterodimers, which may be important for the regulation of titin kinase and microtubule-dependent signal pathways in striated muscles. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported. [provided by RefSeq]
Sequence: PILASQNTKIIDSELSDGIAMLVAGNDRVQAVITQMEEVCQTIEDNSRRQKQLLNQRFESLCAVLEERK
Spezifikation
Spezifikation
NP_115935
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.33kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MURF/MURF-3/RNF30
TRIM54
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
57159
TRIM54 (Human) Recombinant Protein (Q01)
PILASQNTKIIDSELSDGIAMLVAGNDRVQAVITQMEEVCQTIEDNSRRQKQLLNQRFESLCAVLEERK
RUO
TRIM54