Learn More
Abnova™ Human TRIM49 Partial ORF (NP_065091, 251 a.a. - 340 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_065091 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 57093 |
Molekulargewicht | 35.64kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16138986
|
Abnova™
H00057093-Q01.25UG |
25 ug |
547.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16128986
|
Abnova™
H00057093-Q01.10UG |
10 ug |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene contains a RING zinc finger, a motif known to be involved in protein-protein interactions. This gene has been found to be preferentially expressed in testis. [provided by RefSeq]
Sequence: ILHRSESVLLHMPQPLNPELSAGPITGLRDRLNQFRVHITLHHEEANNDIFLYEILRSMCIGCDHQDVPYFTATPRSFLAWGVQTFTSGKSpezifikation
NP_065091 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.64kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
RNF18 | |
TRIM49 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
57093 | |
TRIM49 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
ILHRSESVLLHMPQPLNPELSAGPITGLRDRLNQFRVHITLHHEEANNDIFLYEILRSMCIGCDHQDVPYFTATPRSFLAWGVQTFTSGK | |
RUO | |
TRIM49 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |