Learn More
Abnova™ Human TRIM31 Partial ORF (NP_008959, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_008959
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 11074
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16126132
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Abnova™
H00011074-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16136132
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Abnova™
H00011074-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The protein localizes to both the cytoplasm and the nucleus. Its function has not been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: MASGQFVNKLQEEVICPICLDILQKPVTIDCGHNFCLKCITQIGETSCGFFKCPLCKTSVRKNAIRFNSLLRNLVEKIQALQASEVQSKRKEATCPRHQE
Spezifikation
Spezifikation
NP_008959
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C6orf13/HCG1/HCGI/RNF
TRIM31
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
11074
TRIM31 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MASGQFVNKLQEEVICPICLDILQKPVTIDCGHNFCLKCITQIGETSCGFFKCPLCKTSVRKNAIRFNSLLRNLVEKIQALQASEVQSKRKEATCPRHQE
RUO
TRIM31