Learn More
Abnova™ Human TRAPPC3 Full-length ORF (NP_055223.1, 1 a.a. - 180 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055223.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 27095
Molekulargewicht 46.7kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16128542
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00027095-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16118542
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00027095-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
TRAPPC3 is a component of the TRAPP complex, which is involved in tethering of transport vesicles to the cis-Golgi membrane (Turnbull et al., 2005 [PubMed 15692564]).[supplied by OMIM]
Sequence: MSRQANRGTESKKMSSELFTLTYGALVTQLCKDYENDEDVNKQLDKMGFNIGVRLIEDFLARSNVGRCHDFRETADVIAKVAFKMYLGITPSITNWSPAGDEFSLILENNPLVDFVELPDNHSSLIYSNLLCGVLRGALEMVQMAVEAKFVQDTLKGDGVTEIRMRFIRRIEDNLPAGEE
Spezifikation
Spezifikation
NP_055223.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
46.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MSRQANRGTESKKMSSELFTLTYGALVTQLCKDYENDEDVNKQLDKMGFNIGVRLIEDFLARSNVGRCHDFRETADVIAKVAFKMYLGITPSITNWSPAGDEFSLILENNPLVDFVELPDNHSSLIYSNLLCGVLRGALEMVQMAVEAKFVQDTLKGDGVTEIRMRFIRRIEDNLPAGEE
RUO
TRAPPC3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
27095
TRAPPC3 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BET3
TRAPPC3
Recombinant
wheat germ expression system