Learn More
Abnova™ Human TRAPPC3 Full-length ORF (NP_055223.1, 1 a.a. - 180 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16128542
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human TRAPPC3 Full-length ORF (NP_055223.1, 1 a.a. - 180 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16128542
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16128542
Marke: Abnova™ H00027095P01.25ug
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
TRAPPC3 is a component of the TRAPP complex, which is involved in tethering of transport vesicles to the cis-Golgi membrane (Turnbull et al., 2005 [PubMed 15692564]).[supplied by OMIM]
Sequence: MSRQANRGTESKKMSSELFTLTYGALVTQLCKDYENDEDVNKQLDKMGFNIGVRLIEDFLARSNVGRCHDFRETADVIAKVAFKMYLGITPSITNWSPAGDEFSLILENNPLVDFVELPDNHSSLIYSNLLCGVLRGALEMVQMAVEAKFVQDTLKGDGVTEIRMRFIRRIEDNLPAGEE
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055223.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 27095
Molekulargewicht 46.7kDa
Name TRAPPC3 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen MSRQANRGTESKKMSSELFTLTYGALVTQLCKDYENDEDVNKQLDKMGFNIGVRLIEDFLARSNVGRCHDFRETADVIAKVAFKMYLGITPSITNWSPAGDEFSLILENNPLVDFVELPDNHSSLIYSNLLCGVLRGALEMVQMAVEAKFVQDTLKGDGVTEIRMRFIRRIEDNLPAGEE
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias BET3
Gebräuchliche Bezeichnung TRAPPC3
Gensymbol TRAPPC3
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human TRAPPC3 Full-length ORF (NP_055223.1, 1 a.a. - 180 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >