Learn More
Invitrogen™ Human Transglutaminase 3/TGM3 ELISA Kit
Artikelnummer. p-7219677
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 17165249
Marke: Invitrogen™ EH463RBX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
Human Transglutaminase 3/TGM3 quantitates human Transglutaminase 3/TGM3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Transglutaminase 3/TGM3.
Transglutaminasen sind Enzyme, die die Vernetzung von Proteinen durch epsilon-gamma-Glutamyllysinisopeptid-Bindungen katalysieren. Während die primäre Struktur der Transglutaminasen nicht konserviert wird, weisen sie alle die gleiche Aminosäuresequenz an ihren aktiven Stellen auf, und ihre Aktivität ist calciumabhängig. Das durch dieses Gen kodierte Protein besteht aus zwei Polypeptidketten, die durch Proteolyse aus einem einzigen Vorläuferprotein aktiviert werden. Das kodierte Protein ist an den späteren Phasen der Zellumhüllungsbildung in der Epidermis und im Haarfollikel beteiligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer AI893889; E Polypeptid; E Polypeptid, Protein-Glutamin-Gamma-Glutamyltransferase; MGC126249; MGC126250; Protein-Glutamin-Gamma-Glutamyltransferase E; Protein-Glutamin-Gamma-Glutamyltransferase E 27 kDa nicht katalytische Kette; Protein-Glutamin-Gamma-Glutamyltransferase E 50 kDa katalytische Kette; Protein-Glutamin-Gamma-Glutamyltransferase; RGD1561831; TG; TG E; TG(E); TGase E; TGase TGase-3; Tgase3; TGase-3; TGE; TGM3; Transglutaminase 3; Transglutaminase 3, E Polypeptid; Transglutaminase E; Transglutaminase-3
Assay-Bereich 0,16 bis 40 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,16 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) Q08188.
Gensymbol TGM3.
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel TGM3.
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min