Learn More
Invitrogen™ TRAIL R4/ TNFRSF10D Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHTNFRSF10D
Additional Details : Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human TRAIL R4 TNFRSF10D (TRAIL R4) ELISA quantitates Hu TRAIL R4 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu TRAIL R4. Principle of the method The Human TRAIL R4 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Apoptose wird durch bestimmte Zytokine, einschließlich TNF und Fas-Ligand, in der TNF-Familie durch ihre Todesdomäne induziert, die Rezeptoren enthält. TRAIL/Apo2L ist ein neues Mitglied der TNF-Familie und induziert die Apoptose einer Vielzahl von Tumorzelllinien. DR4 und DR5 sind die kürzlich identifizierten funktionellen TRAIL-Rezeptoren, und DcR1/TRID ist ein Decoy-Rezeptor. Ein weiteres Mitglied aus der Familie der TRAIL-Rezeptoren wurde kürzlich identifiziert und mit DcR2 , TRAIL-R4 oder TRUNDD bezeichnet. DCR2 hat eine extrazelluläre TRAIL-bindende Domäne, fehlt jedoch an intrazellulärer Todesdomäne und induziert keine Apoptose. Wie DR4 und DR5 ist das DcR2-Transkript in normalem menschlichem Gewebe weit verbreitet. Überexpression der DcR2-gedämpften TRAIL-induzierten Apoptose.Spezifikation
Gehäuse Q9UBN6 | |
10 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
8793 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Apoptose | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
5.487 bis 4000 pg/ml | |
10 bis 4000 pg/ml | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CD264, DCR2, TRAIL-R4, TRAILR4, TRUNDD | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
UNQ251/PRO288, CD264, DCR2, TRAIL-R4, TRAILR4, TRUNDD | |
1 Std 20 Min |