Learn More
Gibco™ Human TPO (Thrombopoietin) Recombinant Protein, PeproTech®
Description
Recombinant Human TPO is a fully biologically active 174 amino acid polypeptide (18.6 kDa), which contains the erythropoietin-like domain of the full length TPO protein. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spécification
Spécification
| Zugriffsnummer | P40225 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Zusammensetzung | protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 7066 |
| Molekulargewicht | 18.6 kDa |
| Name | Human TPO (Thrombopoietin) |
| Menge | 50 μg |
| Quelle | E. coli |
| Kennzeichnung | RUO |
| Endotoxin-Konzentration | <1 EU/ μg |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.