Learn More
Abnova™ Human TPD52 Partial ORF (NP_005070, 100 a.a. - 184 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16126885
Abnova™ Human TPD52 Partial ORF (NP_005070, 100 a.a. - 184 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16126885
10 µg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16126885
Marke: Abnova™ H00007163Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: SETLSQAGQKASAAFSSVGSVITKKLEDVKNSPTFKSFEEKVENLKSKVGGTKPAGGDFGEVLNSAANASATTTEPLPEKTQESL
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005070
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 7163
Molekulargewicht 35.09kDa
Name TPD52 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 µg
Immunogen SETLSQAGQKASAAFSSVGSVITKKLEDVKNSPTFKSFEEKVENLKSKVGGTKPAGGDFGEVLNSAANASATTTEPLPEKTQESL
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias D52/N8L/PC-1/PrLZ/hD52
Gebräuchliche Bezeichnung TPD52
Gensymbol TPD52
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human TPD52 Partial ORF (NP_005070, 100 a.a. - 184 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >